Merck
06370595
Vainillina
primary reference standard
Sinónimos:
4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehído, Aldehído vanílico
About This Item
Fórmula lineal:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein/REAXYS Number:
472792
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
grade
primary reference standard
vapor density
5.3 (vs air)
vapor pressure
>0.01 mmHg ( 25 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
319.6 - 321.4 °F - closed cup
flash_point_c
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)