ZMS1158
Anti-Collagen Type VII Antibody, clone NP32 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
LC collagen, Long-chain collagen
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
NP32, recombinant monoclonal
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 295.22 kDa
observed mol wt ~300 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... COL7A1(1294)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Collagen Type VII in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Collagen Type VII in HeLa cells.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Collagen Type VII in human frozen skin tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Collagen Type VII in human skin tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)