ZMS1078
Anti-CFTR Antibody, clone MM13-4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator;ATP-binding cassette sub-family C member 7;Channel conductance-controlling ATPase;cAMP-dependent chloride channel
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MM13-4, recombinant monoclonal
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 168.14 kDa
observed mol wt ~170 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey, porcine
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CFTR(1080)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HT-29 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CFTR in HT-29 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CFTR in CFTR transfected human bronchial epithelial cell lysate.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected CFTR in one million CFTR transfected human bronchial epithelial cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CFTR in CFTR transfected bronchial epithelial cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in HT-29 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CFTR in HT-29 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)