ZMS1059
Anti-Laminin-5 γ2 Antibody, clone D4B5 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
D4B5, recombinant monoclonal
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 130.98 kDa
observed mol wt ~130 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
secuencia del epítopo
Internal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with recombinant Laminin 5 g2.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected human recombinant Laminin 5 g2.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Laminin-5 gamma2 in A431 Cell line.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Laminin-5 gamma2 in human skin tissue sections.
ELISA Analysis: 300 μg/mL from a representative lot detected Laminin-5 gamma2 in Laminin-5 with control GST.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)