Z756431
PrepSafe™ microcentrifuge tube mini floating rack
with vortex attachment, turquoise
Sinónimos:
rack test tube, test tube racks, tube racks
Seleccione un Tamaño
US$ 74,40
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 74,40
Productos recomendados
Materiales
turquoise
Características
Holds 12 x 1.5/2 mL tubes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18742-0125
D.E.
95 mm (3.75 in.)
Diámetro
95 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- Holds up to twelve 1.5 mL or 2.0 mL microcentrifuge tubes in numbered locations
- Raised handle for easy lifting without agitating samples
- Stable feet keep racks upright on the bench
- Use in water baths, ice or on the benchtop
- 95 mm outer diameter fits most 1000 mL beakers
- Also available with vortex attachment and in 3 other colors
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)