Documentos clave
Z744097
Cool Brick
parameter at -10 °C
Sinónimos:
Cooling Box, dry block, tube cooling block, cooling block
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
El producto Z744097 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech BRIK-1520
Parámetros
at -10 °C (stable for 10 hours)
at -10 °C
Descripción general
Each Cool Brick allows up to 10 hours of benchtop temperature stability. For maximum cooling results freeze bricks overnight: 1°C Brick in standard freezer, -10°C Brick in a -80°C Freezer. Multiple Bricks can be used in rotation to maintain desired sample temperature.
Aplicación
PCR
Características y beneficios
Up to 10 hours of benchtop temperature stability
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)