Documentos clave
Z744089
Autoclave indicator tape
W × L 3/4 in. × 2,160 in.
Sinónimos:
Indicator tape
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
El producto Z744089 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
pack of 1 roll
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech ACTP-1000
An × L
3/4 in. × 2,160 in.
Descripción general
Printed diagonal stripes darken indicating a steam autoclave process is complete. Stripes darken after 5 minutes of exposure at 273°F (134°C) at steam pressure of 1.02 kg/cm2.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)