Documentos clave
Z744063
eXTReme Universal fit PCR Plate Seal
polyester seal, non-sterile
Sinónimos:
aluminium plate seal, long term storage seal, robotic plate seal, universal multiplate seal
Seleccione un Tamaño
100 EACH
US$ 95,20
US$ 95,20
Fecha estimada de envío09 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EACH
US$ 95,20
About This Item
UNSPSC Code:
41122410
NACRES:
NB.04
US$ 95,20
Fecha estimada de envío09 de abril de 2025
material
polyester seal
sterility
non-sterile
packaging
case of 100 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific XTR-LG-100
technique(s)
PCR: suitable
L
140.5 mm
W
78.3 mm
Legal Information
eXTReme is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)