Documentos clave
Z743454
Thermal Transfer Cryo-Tags®
white, L × W 1.375 in. × 0.625 in., pkg of 4000 labels Roll
Sinónimos:
cryogenic vial labels, freezer labels
Seleccione un Tamaño
4000 EA
US$ 218,00
US$ 218,00
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4000 EA
US$ 218,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
US$ 218,00
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
envase
pkg of 4000 labels Roll
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech CRTH-3100
técnicas
cryopreservation: suitable
L × An
1.375 in. × 0.625 in.
color
white
Descripción general
Works with most thermal transfer printers
  • Temperature resistant from -196°C to 80°C; liquid/vapor phase nitrogen
  • Print popular barcode formats for fast and easy sample identification
  • Solvent-resistant adhesive provides excellent cold temperature performance
  • Resists degradation from scuffing, chemicals, moisture and temperature fluctuations
Información legal
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)