Documentos clave
L0277
Sigma-Aldrich
Cryoware labels, plain
sheet of 20 labels
Sinónimos:
cold storage labels, cryo labels
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 161,00
US$ 161,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 161,00
About This Item
UNSPSC Code:
55121611
NACRES:
NB.35
US$ 161,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
material
fabric
white
packaging
pkg of 10 sheets
sheet of 20 labels
manufacturer/tradename
Nalgene® 5040-0002
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
25 mm × 50 mm
General description
Durable cloth labels, 1 × 2 in. (25 × 50 mm) for use at ultra-low temperature. Adhere to plastic and cardboard storage boxes without peeling or shrinking.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)