Documentos clave
Z743330
ContainerSEAL® XL sealing tape
W × L 1 in. × 108 ft, white
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 118,00
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 118,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech CSEAL-XLW
An × L
1 in. × 108 ft
color
white
Categorías relacionadas
Descripción general
Enjoy all the benefits of PetriSEAL and ContainerSEAL in a new
wider format. ContainerSEAL XL makes it easier to seal large
containers and bottles and to cover wider gaps ensuring a tight
seal.
Información legal
ContainerSEAL is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)