Z740447
Eppendorf® Reference® 2 Variable Volume Pipettor
volume - 0.1–2.5 μL, 0.5–10 μL, 10–100 μL, 100–1,000 μL, pack of 4 ea
Sinónimos:
Eppendorf Variable Volume Pipette
About This Item
Productos recomendados
feature
electronic: no
single-channel
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 2231302001
volume measuring range
0.1-2.5 μL
0.5-10 μL
10-100 μL
100-1000 μL
volume
1000 μL
Categorías relacionadas
General description
These levels of security make the Reference 2 ideal for use with precious liquids, or in any application requiring extremely high levels of accuracy. When there can be no compromise on quality and reproducability, Eppendorf′s new Reference 2 is an ideal instrument for these liquid handling applications.
Packaging
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.