Merck
Z740328
PeelASeal Foil heat sealable seal
LabRoll, L × W 78 mm × 610 m, sterile
Sinónimos:
Non pieracble foil laminate, peelable heat seal
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.130,00
US$ 1.130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.130,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
US$ 1.130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
esterilidad
sterile
Características
piercable: no
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IST Scientific IST-104-078SR
L × An
78 mm × 610 m
idoneidad
suitable for PCR
suitable for storage
Descripción general
Peelable foil laminate for polypropylene plates.
Features: Foil laminate, good liquid barrier, moderate solvent resistance, peelable (from -80°C freezer), non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP) plates.
Seal integrity range: -80°C to 110°C.
Aplicación
PCR, good liquid barrier, lowtemp short term compoundstorage, can be re-sealed
Información legal
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PeelASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)