Merck
Z740337
ThermASeal Foil heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 mm × 125 mm, sterile
Sinónimos:
bonding foil, non pierable bonding foil
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 144,00
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 144,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
esterilidad
sterile
Características
piercable: no
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
IST Scientific IST-108-078SS
An × L
78 mm × 125 mm
Descripción general
Strong bonding foil to polypropylene, ideal for water thermal cyclers.
Features: Foil laminate, strong bonding, good solvent resistance including DMSO, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -200°C to 110°C.
Aplicación
PCR, Ideal for water bath thermo cyclers, long term compound storage for hazardous materials
Información legal
ThermASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)