Documentos clave
Z740248
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, size 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 500 ea (500 tag and spot sets)
Sinónimos:
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
paper
white
envase
pkg of 500 ea (500 tag and spot sets)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech DTCR-6000
Parámetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnicas
cryopreservation: suitable
tamaño
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
Categorías relacionadas
Descripción general
Direct Thermal Cryo-Tags are formatted to easily work with the GoDEX DT200 Direct printer. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both!
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Información legal
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)