Documentos clave
Z743346
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
Nanodrop Lite format, white, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Sinónimos:
cryogenic vial labels, freezer labels
Seleccione un Tamaño
1000 EA
US$ 131,00
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
US$ 131,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech DTCR-8000
Parámetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnicas
cryopreservation: suitable
L × An
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
color
white
Categorías relacionadas
Descripción general
Direct Thermal Cryo-Tags are formatted to easily work with the GoDEX DT200 Direct printer. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both!
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Información legal
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)