Documentos clave
Z740162
Sigma-Aldrich
Phytatray III
L × W × H 9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm, (recycled polyethylene terephthalate - RPET), sterile; γ-irradiated
Sinónimos:
Phytatray, Phytatray III, Plant Culture Tray
Seleccione un Tamaño
200 EA
US$ 564,00
US$ 564,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 EA
US$ 564,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
US$ 564,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
(recycled polyethylene terephthalate - RPET)
esterilidad
sterile; γ-irradiated
L × An × Al
9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm
aplicaciones
agriculture
Categorías relacionadas
Descripción general
These trays are sterile, disposable plant cell culture vessels made of PETG. They are ideal for numerous plant cell culture applications, such as high throughput screening.
Información legal
Phytatray is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1