Z722103
Pall Nanosep® centrifugal device with Omega membrane
MWCO 30 kDa
Sinónimos:
centifuge device, centrifugal devices, centrifugal filters
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 24
fabricante / nombre comercial
Pall OD030C33
tamaño tubo
~1.5 mL
volumen de trabajo
0.5 mL
tamaño de poro
30 kDa MWCO
Descripción general
- Rapid processing of samples.
- Typical recoveries are greater than 90%.
- A wide range of MWCOs color-coded for easy identification.
- Constructed of low binding polypropylene.
- Ultrasonically welded seals prevent bypass or seal failure.
- Fits standard centrifuge rotors that accept 1.5 mL tubes.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)