Documentos clave
Z721603
EZ-Pierce films
sterile
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 120,00
US$ 120,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 120,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
US$ 120,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Materiales
polyethylene film
esterilidad
sterile
Características
piercable
fabricante / nombre comercial
Excel Scientific EZPS-25
Longitud
146.1 mm
An × L
8.26 cm × 14.61 cm
Anchura
82.6 mm
Descripción general
  • Easily pierceable.
  • 70 μm thick, polyethylene with acrylic adhesive.
  • EZ-Pierce films allow direct sample recovery with single or multichannel pipettors and robotic probes.
  • Dimensions are 82.6 mm by 142.9 mm for 96 well plates.
Información legal
EZ-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)