Merck
Z711063
Sigma-Aldrich
Greiner 96 well plates, polypropylene
size 96 well, skirt
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 1.400,00
US$ 1.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 1.400,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
US$ 1.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless wells
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
skirt
envase
case of 40
fabricante / nombre comercial
Greiner 652270
tamaño
96 well
volumen de trabajo
200 μm
color
clear
clear colorless plate
aplicaciones
agriculture
agriculture
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
96W PCR Microplate, well working volume 150 μL; total well volume 200 μL.
PCR Plates have a standard microplate footprint and are compatible with thermocyclers of most major brands. DNAse and RNAse free and non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Otras notas
96 well microplate, without lid, fμLl-skirt design; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.34 mm.
Idoneidad
Use for polymerase chain reaction; Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)