Merck
Z694665
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 12 well chamber, fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 263,00
US$ 263,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 263,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
US$ 263,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
(polycaprolactone (PCL))
esterilidad
sterile
Características
lid: no
~ 300 μm spacing
fabricante / nombre comercial
3D Biotek PCL303012-BR
fibra diám.
~300 μm
volumen de trabajo
~300 μL
tamaño de poro
300 μm (Fiber spacing)
tipo de unión
non-treated surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)