Z640891
BRAND® centrifuge tubes
capacity 20 mL, polypropylene, without cap, pack of 50 ea
Sinónimos:
115348, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 173,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 173,00
Productos recomendados
Materiales
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 115348
capacidad
20 mL
tubo P × Al
100 mm × 20 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
- The even and thick walls facilitate optimal results.
- The cylindrical tubes feature a beaded rim.
- Caps/stoppers are available separately.
Características y beneficios
- Extra thick and even vessel walls
- Good chemical resistance
- Caps available separately
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)