Documentos clave
Z637378
Pursept®-AF disinfectant
volume 2 L
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
BRAND 44850
volumen
2 L
20000 mL
aplicaciones
detection
Descripción general
Cleaning and disinfection of floors, walls and fittings in one operation.
Ingredients:
100 g Pursept-AF contain: 12.5 g Dicedyl-dimethyl-ammoniumchloride, 10.4 g Alkylpropylenediamine-bis-guanidiniumdiacetate, 1.5 g Bis(aminopropyl)-laurylamine, auxiliary agents
Otras notas
BR44850 (India)
Información legal
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)