Documentos clave
Z660035
Bandelin TICKOPUR R 33 cleaning concentrate
for use in ultrasonic baths
Sinónimos:
detergent
Seleccione un Tamaño
1 L
US$ 39,50
2 L
US$ 49,70
5 L
US$ 99,60
US$ 39,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
US$ 39,50
2 L
US$ 49,70
5 L
US$ 99,60
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
US$ 39,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
fabricante / nombre comercial
Bandelin 830
Descripción general
Universal cleaner anti-corrosive for laboratory, service and industry, gentle cleaning, mildly alkaline, pH 9.9 (1%), dosage 1 to 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
General contamination, oily and greasy residues, soot, ink, drilling-, grinding-, polishing- and lapping residues etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous-, precious- and light metals, sieves, pipettes, respirators, PC-boards, glasses. Caution with tin and zinc.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1