Z637203
Mucasol™ universal detergent
volume 5 L
Sinónimos:
Mucasol cleaner, Multi-purpose detergent
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
BRAND 44005
volumen
5 L
5000 mL
Descripción general
The universal cleaning agent for labware and instruments made of glass, porclain, plastics, rubber and metal instruments. Items are cleaned within 10 to 30 minutes, without mechanical help. Mucasol replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, non-aggressive and biodegradable.
Prolonged exposure to zinc and non-anodized aluminum surfaces should be avoided. Also suitable for cleaning by wiping.
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)