Z614262
Vivaspin 2 centrifugal concentrators
MWCO 50 kDa
Seleccione un Tamaño
US$ 584,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 584,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
esterilidad
non-sterile
Características
holdup volume 10 μL
envase
package of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Sartorius VS0231
Parámetros
8000 × g max. centrifugal force
volumen de bloqueo
8 μL
área de la membrana
1.2 cm2
tamaño tubo
~15 mL
volumen de trabajo
2 mL
tamaño de poro
50 kDa MWCO
Categorías relacionadas
Descripción general
- Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
- Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
- Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)