Documentos clave
Z600237
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
Sinónimos:
Semi-Micro Optical Cuvettes
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 392,00
US$ 392,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 392,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
US$ 392,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 104B-QS
Parámetros
200-2,500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
1,400 μL
longitud de la trayectoria
10 mm
método de detección
photometric
Descripción general
with PTFE lid, black side walls and base
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)