Documentos clave
Z801607
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1000 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 308,00
US$ 308,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 308,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
SB.32
US$ 308,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
material
Suprasil® quartz
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 108-QS
parameter
200-2500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
1000 μL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)