Documentos clave
Z380210
Test tube half racks for orbital mixer
20-mm tubes 4 × 5 array
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.73
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
Holds 20 x 20 mm tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18748-0020
tamaño
128 mm × 105 mm × 72 mm
Aplicación
For secure orbital mixing of samples in test tubes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)