Documentos clave
Z693030
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 17 mm, white
Sinónimos:
Tube rack
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 41,30
US$ 41,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 41,30
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
US$ 41,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
Características
for tubes 17 mm
Holds 90 x 17 mm tubes
Holds 90 x 5-15 mL tubes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS243077W
L × An × Al
244 mm × 104 mm × 66 mm
color
white
Descripción general
  • Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
  • Designed to remain stable in water baths.
  • Autoclavable.
  • Shipped flat.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)