Documentos clave
Z379549
Cleaning supplies for camera equipment
Formula MC lens cleaner
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
Descripción general
Safe for cleaning and anti-fog protection of all glass and plastic lenses. Especially effective with the difficult job of cleaning multi-coated filters.
Dropper bottle contains 1 fluid ounce (approx. 28 mL).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)