Documentos clave
Z377619
Sigma-Aldrich
Flow-Mesh gel and membrane support
sheet size 8 1/2 in. × 11 in., pkg of 20 sheets
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 146,00
US$ 146,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 146,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.51
US$ 146,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 20 sheets
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech FM-100
lámina tamaño
8 1/2 in. × 11 in.
Descripción general
Inert perforated mesh with a high fraction of open volume, permitting free diffusion of solutions around gels. Use mesh to support gels and membranes for any solution treatment: staining/destaining, probing, incubation, etc. Supported gels and membranes will not tear or bend, and may be stacked for efficient use of time and solutions.
May be cut to size with scissors.
Información legal
Flow-Mesh is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)