The pore size of this product is 1 μm. Please see the image below for the dimensions of the CellCrown products.
Z681822
CellCrown™ inserts
6 well plate inserts with 1.0 μm polycarbonate filter, sterile
Sinónimos:
3D, 3D Cell Culture, 3D scaffolds, cell scaffolds
Seleccione un Tamaño
US$ 72,70
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 72,70
Productos recomendados
Materiales
clear polycarbonate
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pack of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Scaffdex C10003F
tamaño
6 wells
tamaño de poro
1 μm
Descripción general
Sterilization Conditions:
Temperature.......121 °C / 250 °F
Time..................15 min.
Drying time.........15 min.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What are the dimensions of this product?