Documentos clave
Z377341
Nalgene® bottles, style 2110
capacity 250 mL
Sinónimos:
nalgene bottle, nalgene bottles
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 129,00
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 129,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (43)
descripción
Autoclavable
Características
with cap
envase
pkg of 12
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2110-0008
botella diám. × Al
61 mm × 116 mm
capacidad
250 mL
Descripción general
  • Nalgene® square wide mouth bottles are made from polypropylene copolymers.
  • Ideal for storing and transporting various samples.
  • The square design is convenient for labeling.
  • High-quality laboratory-grade materials for low leachable and extractable.
  • Linerless polypropylene closures for sample protection.
  • Autoclavable.
Square, wide-mouth bottles. Leakproof.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)