Z327107
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 1000 mL, accuracy: 0.4 mL
Seleccione un Tamaño
US$ 171,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 171,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
Junta
joint ST/NS neck24/29
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 37453
intervalo de medición del volumen
1000 mL, accuracy: 0.4 mL
capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)