Z377333
Nalgene® bottles, style 2110
capacity 175 mL
Sinónimos:
nalgene bottle, nalgene bottles
Seleccione un Tamaño
US$ 90,50
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 90,50
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Materiales
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (38)
descripción
Autoclavable
Características
with cap
envase
pkg of 12
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2110-0006
botella diám. &veces; Al &veces; An
51 mm × 102 mm × 54.1 mm
capacidad
175 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Nalgene® square wide mouth bottles are made from polypropylene copolymers.
- Ideal for storing and transporting various samples.
- The square design is convenient for labeling.
- High-quality laboratory-grade materials for low leachable and extractable.
- Linerless polypropylene closures for sample protection.
- Autoclavable.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)