Z376752
Greiner Lumox™ culture dish
size 50 mm, hydrophobic
Sinónimos:
culture dishes, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
round
esterilidad
sterile
envase
pkg of 5
fabricante / nombre comercial
Greiner 9607 7305
Altura
12 mm
tamaño
50 mm
superficie
20 cm2
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)