Documentos clave
Z373435
LiposoFast Liposome Factory
pore size 400 nm, polycarbonate membrane
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 155,00
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 155,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.22
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polycarbonate membrane
esterilidad
non-sterile
tamaño de poro
400 nm
Categorías relacionadas
Descripción general
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)