Z370649
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 500 mL, pore size 0.45 μm
Sinónimos:
bottletop filtration system, sterile filtration
Seleccione un Tamaño
US$ 328,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 328,00
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone membrane
esterilidad
sterile
Características
cap plug seal
graduations
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 169-0045
botella capacidad
500 mL
filtro capacidad
500 mL
embudo capacidad
500 mL
membrana diám.
90 mm
tamaño de poro
0.45 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- The polyethersulfone (PES) membrane exhibits low protein binding, resulting in low chances of protein loss from media.
- Hydrophilic PES does not require external wetting agents or surfactants.
- Offers higher aqueous flow rates, greater strength, capacity, and chemical resistance that is optimized for use with most cell and tissue culture media.
- The 0.45 μm membrane pore size is ideal for specialty applications, particle removal, and general clarification.
- Non-pyrogenic and endotoxin-free.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)