Documentos clave
Z358258
Sigma-Aldrich
Nalgene® filter unit receivers
bottle capacity 250 mL
Sinónimos:
bottle top filter bottle, filter storage bottle
Seleccione un Tamaño
24 EA
US$ 175,00
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EA
US$ 175,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polystyrene housing
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Características
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
envase
pack of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 455-0250
botella capacidad
250 mL
filtro capacidad
250 mL
cuello tamaño
45 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Polystyrene with leakproof polyethylene screw cap for storage. Designed for use with Nalgene vacuum filtration system; also appropriate as single-use storage containers.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)