Documentos clave
Z367826
Culture plate racks
The Stacks 150
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 339,00
US$ 339,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 339,00
About This Item
UNSPSC Code:
41122800
NACRES:
NB.22
US$ 339,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
sterility
non-sterile
feature
Holds 40 x 150 mm plates
manufacturer/tradename
IBI ACCRL0001
General description
Designed for use on the Belly Dancer orbital shaker, especially for amplification of cDNA libraries, or any application requiring rocking of culture plates. Made of clear acrylic and Delrin®, withstand temperature to 60°C. Convenient handle cut in center.
Legal Information
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)