BAH189780000
Poxygrid® Petri Dish Carrying Racks
Holds 15 x 100 mm plates, epoxy-coated (steel)
Seleccione un Tamaño
US$ 58,40
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 58,40
Productos recomendados
Materiales
epoxy-coated (steel)
Características
Holds 15 x 100 mm plates
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H18978-0000
gradilla L × An × Al
108 × 108 × 356 mm
compatibilidad
for use with Petri Dishes
Categorías relacionadas
Descripción general
Wide front opening prevents dished from sliding out during transport but allows easy loading and emptying from the top
- Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Not suitable for glass dishes
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)