Documentos clave
Z362824
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 185,00
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 185,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
Junta
Joints neck (53)
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Screw cap
with cap
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Nalgene 4109-1000
capacidad
1,000 mL
Descripción general
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
Otras notas
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)