Documentos clave
Z354104
Sigma-Aldrich
Carestream® autoradiography RP X-Omat LO fixer/replenisher
pack of 2 × 5 gal
Sinónimos:
photo developing chemicals, photo processing chemicals
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
envase
pack of 2 × 5 gal
Compatibilidad
For automated processing systems
Información legal
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)