Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
30 mL | Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde) | US$ 49,20 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
US$ 49,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleshipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?