Documentos clave
BR780546
BRAND® microcentrifuge tube, 2 mL with lid, PP
clear
Sinónimos:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Seleccione un Tamaño
500 EA
US$ 158,00
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
US$ 158,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
fabricante / nombre comercial
BRAND 780546
color
clear
Descripción general
  • BRAND® microcentrifuge tube is made from polypropylene (PP).
  • Tubes are free from RNase, DNase, and endotoxins.
  • Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes.
  • Graduations on one side with frosted marking area on the other side.
  • Features a lid to protect samples from evaporation.
  • Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
Características y beneficios
  • Matte label field and division for rough volume reading
  • Disposable microtubes
  • Contains cover lock.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)