Z332712
BRAND® PD-Tip
maximum volume 1.25 mL, beta sterile/endotoxin-free
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless
Agency
according to DIN 12 650
esterilidad
sterile
Características
barrier: no
includes adapter: no
envase
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
BRAND 702386
volumen máximo
1.25 mL
volumen
1.25 mL
Descripción general
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
- HandyStep® electronic, Gilson® Repetman, Rainin AutoRepTM E (automatic tip recognition), HandyStep, Rainin AutoRep M, Eppendorf® Multipette® 4780 and EDOS® 5221
- PD-Tips are made from high-quality materials (cylinder: PP/piston: PE-HD, 0.1 mL: LCP)
- An adapter is supplied standard for 25 mL and 50 mL
Características y beneficios
- Dispense with ease – even critical media
- Save time with automatic size detection
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)