Documentos clave
Z332399
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, GL 38 bottle, ETFE
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 101,00
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 101,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
ETFE
fabricante / nombre comercial
BRAND 704399
Adaptador
GL 38 bottle
GL 45 thread
Categorías relacionadas
Descripción general
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Otras notas
BR704399 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)