Documentos clave
Z529052
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Bottle-top adapter, GL 45
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 318,00
US$ 318,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 318,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
US$ 318,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Descripción general
Chemically inert PBT adapters permit the attachment of pumps and bottle-top dispensers to Aldrich 5 gal cans or drums.
GL 45 to 2in. NPT thread. CERAMUS® to Aldrich 5 gallon container.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ceramus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)