Z330000
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 2000 mL
Sinónimos:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Productos recomendados
Materiales
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Junta
Joints threaded neck (GL28)
descripción
dropper nozzle caps available
Características
with cap
envase
pkg of 25
fabricante / nombre comercial
BRAND 129464
capacidad
2000 mL
diám. × Al
117 mm × 264 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)